Learn More
Phenylphosphonsäuredichlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021445
22.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
824-72-6
C6H5Cl2OP
194.98
MFCD00002070
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
69990
phenylphosphonoyl dichloride
ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
824-72-6
C6H5Cl2OP
194.98
MFCD00002070
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
69990
phenylphosphonoyl dichloride
ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Phenylphosphonic dichloride is used in the preparation of 2-phenyl-[1,3,2]dioxaphosphepane-2-oxide. Further, it acts as an effective reagent for the chlorinative dehydration of some heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylphosphondichlorid wird zur Herstellung von 2-Phenyl-[1,3,2]-Dioxaphosphosphan-2-oxid verwendet. Darüber hinaus dient es als effektives Reagenz für die Chlordehydrierung einiger Heterozyklen.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phenylphosphonic dichloride
Schmelzpunkt 1°C to 3°C
Dichte 1.379
Siedepunkt 258°C
Flammpunkt 204°C (399°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1072240
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,chloroform,dimethyl sulfoxide and carbon tetrachloride.
Formelmasse 194.99
Reinheit (%) ≥90%