Learn More
Phenylpropiolaldehyd-Diethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384334
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384334 5 g 5 Gramm
11394334 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00872.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6142-95-6 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6142-95-6
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00009238
InChI-Schlüssel DTEGZYXCDQFSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl benzene, phenylpropiolaldehyde diethyl acetal, phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal, 3-phenylpropynal diethyl acetal, dehydrocinnamaldehyde-diethylacetal, benzene, 3,3-diethoxy-1-propynyl, propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal, 1,1-diethoxy-3-phenylprop-2-yne, acmc-1bh6o, propiolaldehyde, diethyl acetal
PubChem CID 64818
IUPAC-Name 3,3-Diethoxyprop-1-inylbenzol
SMILES CCOC(OCC)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylpropiolaldehyde diethyl acetal
Dichte 0.991
Siedepunkt 99°C to 100°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 5 g
Beilstein 2049715
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%