Learn More
(Phenylthio)Acetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020796
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5219-61-4
C8H7NS
149.21
MFCD00019831
QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
78891
2-phenylsulfanylacetonitril
N#CCSC1=CC=CC=C1
5219-61-4
C8H7NS
149.21
MFCD00019831
QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
78891
2-phenylsulfanylacetonitril
N#CCSC1=CC=CC=C1
Applications include, electron-deficient aromatics undergo vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions with the anion. Thus the molecule is equivalent to an acetonitrile anion synthon with thiophenate as the leaving group. For example, in the presence of solid NaOH in DMSO, nitrobenzene gives predominantly 4-nitrophenylacetonitrile, along with some of the 2-isomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zu den Anwendungen gehören Aromaten mit Elektronenmangels, die mit dem Anion stellvertretende nukleophile Substitutionsreaktionen (VNS) durchlaufen. Damit ist das Molekül äquivalent zu einem Acetonitril-Anionensynthon mit Thiophenat als Austrittsgruppe. So gibt Nitrobenzol beispielsweise in Anwesenheit von festem NaOH in DMSO überwiegend 4-Nitrophenylacetonitril sowie einen Teil des 2-Isomers ab.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Phenylthio)acetonitrile
Dichte 1.142
Siedepunkt 146°C to 147°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.582
Menge 5 g
Beilstein 2042078
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 98%