Learn More
Phenyltrimethylammoniumhydroxid, 0.1 M in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2,5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10781832 100 g Glasflasche 100 Gramm
10045990 500 g Glasflasche 500 Gramm
10062683 2,5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10781832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422021000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1899-02-1 | C9H15NO | 153.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyltrimethylammonium hydroxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1M in Methanol
CAS 1899-02-1, 67-56-1
Summenformel C9H15NO
Strukturformel C6H5N(CH3)3OH
MDL-Nummer MFCD00041899
Konzentration 0.09 to 0.11M
Dichte 0.8000g/mL
Synonym methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
InChI-Schlüssel HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Formelmasse 153.22
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.8
Menge 100 g
Flammpunkt 10°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.