Beschreibung
- Klassisches, sportliches und ansprechendes Design – das neue Mitglied der uvex Familie Pheos
- Die ergonomisch geformten Bügel verfügen über eine spezielle Griffstruktur und weiche Ohrmuscheln, die einen bequemen und sicheren Sitz ohne Druckstellen gewährleisten.
- Sie helfen auch dabei, die Brille auch bei anspruchsvollen Aufgaben in Position zu halten.
- Zahlreiche Aussparungen in den Seitenarmen verbessern die Luftzirkulation, optimieren das Klima und gewährleisten so einen hervorragenden Tragekomfort.
- Ein anatomisch geformtes Nasenpad sorgt für den letzten Schliff und angenehmen Tragekomfort.
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Braun |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polypropylen, TPE |
| UV-Schutz | UV400. |
| Frame Type | Sport |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |