missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF23 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18489313 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18489313 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18489313 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128747AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PHF23 Polyclonal antibody specifically detects PHF23 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PHF23
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ16355, FLJ22884, hJUNE-1b, MGC2941, PDH-containing protein JUNE-1, PHD finger protein 23, PHD finger protein 23a
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 353 and 403 of human PHD finger protein 23 using the numbering given in entry NP_077273.2 (GeneID 79142).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79142
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.