missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF8 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30238027 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30238027 150 μL 150 Mikroliter
30233347 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30238027 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 295161AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The PHF8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PHF8. This antibody recognizes human antigen. The PHF8 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen PHF8
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konzentration 600 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole DKFZp686E0868; JHDM1F; KIAA1111; MRXSSD; ZNF422
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23133
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 125-135 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.