Learn More
Thermo Scientific™ Phire Reaction Buffers
Artikelnummer. 13515170 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
PCR-Reaktionspuffer
Phire Reaction Buffer
Phire Reaction Buffer, detergent-free
Packungsgröße:
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material unitSize
13515170 PCR-Reaktionspuffer 4 Stück
10165847 Phire Reaction Buffer 4 Stück
10525709 Phire Reaction Buffer, detergent-free 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13515170 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F527L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Phire Green Reaktionspuffer
  • 5X Phire Green Reaktionspuffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2-Lösung
  • DMSO
The reaction buffer for Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is available in three formats: non-colored version with and without detergents or Green version containing a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel.
Thermo Scientific Phire Reaction Buffer is designed for Phire Hot Start II DNA Polymerase. This 5X buffer solution is available in three formats, a non-colored version with or without detergents and a green version that contains a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gel. The colored buffer does not interfere with enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
Die Konzentration von Mg2+ in den Reaktionspuffern ist auf nahezu alle Amplikons optimiert. Der 5X  Puffer enthält 1,5 mM MgCl2 bei Endkonzentration für die Reaktion. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zur weiteren Optimierung bereitgestellt.
Der Reaktionspuffer für die Thermo Scientific Phire Heißstart II DNA-Polymerase ist in drei Formaten erhältlich: in farbloser Ausführung mit und ohne Reinigungsmittel oder in grüner Ausführung mit einem Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffen für das direkte Auftragen von PCR-Produkten auf Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Konzentration von Mg2+ in den Reaktionspuffern ist auf nahezu alle Amplikons optimiert. Der 5X Puffer enthält 1,5 mM MgCl2 bei Endkonzentration für die Reaktion. Ein separates DMSO-Röhrchen wird zur weiteren Optimierung bereitgestellt.
Enthält
Phire Reaktionspuffer (F-524):
  • 5X Phire Reaktionspuffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2
  • DMSO
Phire Reaktionspuffer, detergensfrei (F-525):
  • Detergensfreier 5X Phire Reaktionspuffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2
  • DMSO
Phire Green Reaktionspuffer (F-527):
  • 5X Phire Green Reaktionspuffer (1X Puffer ergibt 1,5 mM MgCl2)
  • 50 mM MgCl2
  • DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PCR-Reaktionspuffer
Beschreibung Green
Konzentration 5X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Menge 4 × 1,5 ml
Enthält Enthält:
• 4x 1,5 ml 5X Phire Green Reaktionspuffer (1X-Puffer liefert 1,5 mM MgCl2)
• 50 mM MgCl2
• DMSO
Lagerung bei -20 °C.