Learn More
PHKA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24279-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882745
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phosphorylase b kinase catalyzes the phosphorylation of serine in certain substrates, including troponin I. The alpha chain may bind calmodulin.
Spezifikation
Spezifikation
PHKA1
Polyclonal
Unconjugated
PHKA1
PHKA, PHKA1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18679, 5255, 64561
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P18826, P46020, Q64649
Phka1
PHKA1 Fusion Protein Ag17998
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat