Learn More
PHKA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551772
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15719730
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GARVKLGNLS EFLTTSFYTY LTFLDPDCDE KLFDNASEGT FSPDSDSDLV GYLEDTCNQE SQDELDHYIN HLLQSTSLRS YLPPLCKNTE DRHVFSAIHS TRDILSVMAK AKGLEVPFVP MTLPTKVLSA HRKS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 36%.
PHKA2 Polyclonal antibody specifically detects PHKA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
PHKA2
Polyclonal
Unconjugated
PHKA2
6330505C01Rik; D330034O08; GSD9A; Phk; Phka2; PHKLA; phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha liver isoform; phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, liver isoform; phosphorylase kinase; phosphorylase kinase alpha 2; phosphorylase kinase alpha L subunit; phosphorylase kinase alpha-subunit; phosphorylase kinase regulatory subunit alpha 2; phosphorylase kinase, alpha 2; phosphorylase kinase, alpha 2 (liver); PYK; PYKL; RP3-499B10.2; XLG; XLG2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5256
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P46019
PHKA2
Recombinant protein corresponding to Human PHKA2