Learn More
Phloroglucinol-Dihydrat, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 218°C |
Farbe | Cremefarben |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 162.14g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phloroglucinol dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.