Learn More
Invitrogen™ Humanes PHLPP1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1476
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
PHLPP1 Synthetisches Peptid, PEP-1476, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 18 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem PHLPP1 überein. PEP-1476 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34434 verwendet werden.Spezifikation
23239 | |
gereinigt | |
Human PHLPP1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O60346 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
PHLPP1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |