Learn More
Grant Instruments™ PMHT Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
Dieser Grant Instruments™ PMHT-Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten eignet sich optimal für die DNA-Extraktion, Enzymreaktionen und zellbiologische Techniken. Dank seiner Beschleunigung in 3 Sekunden gewährleistet er einen schnellen Start, arbeitet aber dennoch sanft und leise.
1754.30 € - 2114.70 €
Spezifikation
Orbit | 2 mm |
---|---|
Drehzahlbereich | 250 bis 1.400 U/min (Intervalle von 10 U/min) |
Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C |
Temperatureinstellung | 5°bis 100 °C |
Temperaturgleichförmigkeit | 0,1 °C bei 37 °C; 0,2 °C bei 60 °C; 0,2 °C bei 100 °C |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15201176
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC96 |
96-Well-PCR-Platte | PHMT-PSC96 |
2109.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13479429
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24 |
24 x 2-ml-Mikroröhrchen | PHMT-PSC24 |
1754.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15163706
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC24N |
24 x 1,5-ml-Mikroröhrchen | PHMT-PSC24N |
2114.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15291166
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC32 |
32 x 0,2-ml- und 12 x 1,5-ml-Mikroröhrchen | PHMT-PSC32 |
1754.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11411048
|
Grant Instruments™
PHMT-PSC18 |
32 x 0,5-ml-/1,5-ml-Mikroröhrchen | PMHT-PSC18 |
1754.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Drei Geräte in einem:
- Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten
- Kompakter Tischinkubator
- Schüttler für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten bei Kälte oder Umgebungstemperatur
- Das LCD-Display mit 2 Zeilen zeigt deutlich sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte für Temperatur, Schüttelgeschwindigkeit und Zeit an.
- Der austauschbare Block für 20 oder 12 Mikroröhrchen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Sehr ruhiger, leiser und gleichmäßiger Betrieb.
- Mit Softstart-Funktion für empfindliche Proben.
- Schnellstart-Funktion: Beschleunigung in 3 Sekunden.
- Kompakte, robuste und platzsparende Bauweise mit kleiner Standfläche.
Spezifikation
2 mm | |
Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 100 °C | |
0,1 °C bei 37 °C; 0,2 °C bei 60 °C; 0,2 °C bei 100 °C | |
130 mm | |
4 kg |
250 bis 1.400 U/min (Intervalle von 10 U/min) | |
5°bis 100 °C | |
230 mm | |
205 mm |