Learn More
A&D Weighing GH Analysenwaage Klasse I zugelassen
Beschreibung
- EG-Typenzulassung
- Großer Wägebereich
- Antistatisches Glas
- Automatische Kalibrierung per Knopfdruck durch motorgetriebene interne Kalibriermasse
- Automatische Kalibrierung bei Änderung der Umgebungstemperatur
- Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle für Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
- GLP, GMP Und ISO konform
- Datenspeicherfunktion
- ID-Nummer für GLP Ausgabe
- Automatische Abschaltfunktion
- Große Wägekammer
- WinCT Kommunikationssoftware (Download)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Anschlusstyp | RS-232 C |
| Fassungsvermögen | 220 g |
| Displaytyp | LCD |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Material | Edelstahl |
| Modell | GH-200-EC |
| Stabilisierungszeit | 3,5 Sekunden |
| Elektrische Anforderungen | 11 VA an den Adapter (12 V, 300 mA) |