Learn More
Phorate Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30409150
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30409150 100 mg
30414983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30409150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP353495100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2588-04-7
Summenformel C7 H17 O4 P S3
Molekulargewicht (g/mol) 292.38
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfonyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl thionophosphate, Phorate sulfone, Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylsulfonyl)methyl] ester, Phorate Sulfone
IUPAC-Name diethoxy-(ethylsulfonylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phorate-sulfone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formelmasse 292.0027