Learn More
Phosacetim, TRC
Artikelnummer. 30421014
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421014 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421014 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP353605250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosacetim
CAS 4104-14-7
Summenformel C14H13Cl2N2O2PS
Menge 250 mg
Synonym N-(1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, (1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, Acetimidoyl-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(p-chlorophenyl) Ester, BAY 38819, Bayer 38819, DRC 714, Gophacide, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylamidothiophosphate, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylphosphoramidothioate
InChI-Formel InChI=1S/C14H13Cl2N2O2PS/c1-10(17)18-21(22,19-13-6-2-11(15)3-7-13)20-14-8-4-12(16)5-9-14/h2-9H,1H3,(H2,17,18,22)
SMILES CC(=N)NP(=S)(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name N-Bis(4-Chlorphenoxy)phosphinothioylethanimidamid
Molekulargewicht (g/mol) 375.21
Formelmasse 373.9812