Learn More
Phosphatase-Puffer 1 (5X)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
33.25 € - 49.33 €
Spezifikation
Komponenten 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Inhalt und Lagerung Ambient temperatures
Produkttyp Phosphatase buffer 1 (5X)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15474669
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AK
250 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15464669
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62267.AE
100 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Rezeptur: 100 mM Tris (pH 7.5) und 100 mM Magnesiumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Ambient temperatures
Phosphatase buffer 1 (5X)
Flüssig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke