Learn More
PBS Tabletten, phosphatgepufferte Salzlösung, Fisher BioReagents™
Phosphatgepufferte Salztabletten, CAS-Nummer-7647-14-5, 7447-40-7, 100 Tabletten, durchsichtig, Grau, Weiß, 5/8 in., max. 600 SEC, VORSICHT!
Marke: Fisher Bioreagents BP2944-100
102.83 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7447-40-7 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Phosphatgepufferte Salztabletten, CAS-Nummer-7647-14-5, 7447-40-7, 100 Tabletten, durchsichtig, Grau, Weiß, 5/8 in., max. 600 SEC, VORSICHT!
- Sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie Ihre Puffervorbereitung mit Fisher BioReagents PBS-Tabletten
- Vermeiden Sie das mühsame Wiegen und Mischen einzelner Komponenten
- Eine in 200 ml Wasser gelöste Tablette liefert Puffer mit 0.01 M Phosphat, 0.0027 M KCl und 0.137 M NaCl, pH 7.4 bei 25° C
- Flasche enthält 100 Tabletten
- Nur für Laborforschung vorgesehen.
Spezifikation
Weiß | |
100 Tabletten | |
7,2 bis 7,6 |
Poly-Flasche | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
Fest |