Learn More
Phosphat-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/4558/05
Weitere Details : CAS : 7558-80-7 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
100 ml-Kunststoffflasche aus HDPE
Spezifikation
HDPE-Kunststoffflasche | |
Farblos | |
Flüssig |
100 mL | |
145108 |