Learn More
WTW™ Phosphat-Test-Kits
Die CombiCheck Phosphat-Zelltestkits (PO4) ermöglichen genaue Messungen bei Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser und Düngemitteln.
133.00 € - 178.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For waste water, drinking water, surface water, fertilizers |
---|---|
Enthält | Certificates |
Ausreichend für | 25 Tests |
Testmethode | Photometric |
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11777315
|
WTW™
252076 |
CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit | 90 | 0,5 bis 50 mg/l PO4-P, 0,5 bis 25 mg/l Gesamt, 1,5 bis 76,7 mg PO4 |
133.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11771093
|
WTW™
250413 |
CombiCheck Phosphat (PO4)-Zelltestkit | 25 | 0,5 bis 50 mg/l PO4-P, 1,5 bis 76,7 mg/l PO4 |
178.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10327481
|
WTW™
250446 |
CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen | 95 | 0,010 bis 5 mg/l PO4-P, 0,03 bis 15,3 mg/l PO4 |
162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Phosphaten
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Düngemittel
- CombiCheck Phosphat (PO<sub>4</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
For waste water, drinking water, surface water, fertilizers | |
Certificates | |
25 Tests | |
Photometric |