Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für mehrere Spezies AKT (Phospho) [pY308]
InstantOne ELISA
Marke:  Invitrogen™ 85-86044-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15570777
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
Phospho-AKT1/2/3 (Thr308) Capture-Antikörperreagenz
Phospho-AKT1/2/3 (Thr308) Nachweisantikörperreagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Beschreibung
InstantOne™-ELISA wurde speziell für die präzise Messung von phosphorylierten AKT 1/2/3 (Thr308) aus Mensch, Maus und Hamster in Zelllysaten entwickelt. Der Nachweis von Ratte-AKT 1/2/3 (Thr308) wird ebenfalls erwartet. Das InstantOne™ ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa einer Stunde. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
Die Serin-Threonin-Proteinkinase, die vom AKT1-Gen codiert wird, ist in Primär- und immortalisierten Fibroblasten nach Serummangel katalytisch inaktiv. AKT1 und das zugehörige AKT2 werden durch einen aus Thrombozyten gewonnenen Wachstumsfaktor aktiviert. Die Aktivierung geschieht schnell und spezifisch und wird durch Mutationen in der Pleckstrin-Homologie-Domäne des AKT1 aufgehoben. Es wurde nachgewiesen, dass die Aktivierung durch Phosphatidylinositol-3-Kinase erfolgt. Im sich entwickelnden Nervensystem ist AKT ein entscheidender Mittler für das durch Wachstumsfaktoren induzierte neuronale Überleben. Überlebensfaktoren können die Apoptose Transkription-unabhängig unterdrücken, indem sie das Serin/Threonin-Kinase-AKT1 aktivieren, die daraufhin die Komponenten der apoptotischen Mechanismen phosphoryliert und inaktiviert. Mutationen in diesem Gen wurden mit dem Proteus-Syndrom in Verbindung gebracht. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden. [RefSeq, Juli2011]
Spezifikation
Spezifikation
P31749
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,HIHGHH,PKBB,PKBBETA,PRKBB,RAC-BETA,MPPH,MPPH2,PKB-GAMMA,PKBG,PRKBG,RAC-PK-gamma,RAC-gamma,STK-2
HRP
RUO
2 bis 8 °C
Human
1 Std 10 Min
Biotin
Cell Lysates
ELISA
207
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung
96 Tests
Zelllysate (20 μl)
PKB, RAC-PK
1 Std 20 Min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke