Learn More
Phospho-AKT (Ser473) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234305 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234305 100 μL 100 Mikroliter
30236293 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234305 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 804551RR100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Antibody
The Phospho-AKT (Ser473) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-AKT (Ser473). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-AKT (Ser473) antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen AKT (Ser473)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klon 2E17
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole AKT; MGC99656; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 58 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG