Learn More
Phospho-Beta Catenin (Ser37) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236550 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236550 20 μL 20 Mikroliter
30235272 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30236550 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 287761AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-Beta Catenin (Ser37) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-Beta Catenin (Ser37). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-Beta Catenin (Ser37) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Beta Catenin (Ser37)
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CTNNB; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1499
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 86-100 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG