Learn More
Phospho-Caspase 9 (Ser196) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236436 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30236436 100 μL 100 Mikroliter
30237324 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30236436 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 287941AP100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-Caspase 9 (Ser196) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-Caspase 9 (Ser196). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-Caspase 9 (Ser196) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Caspase 9 (Ser196)
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 350 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole APAF-3; APAF3; CASPASE-9c; ICE-LAP6; MCH6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 842
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 36 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG