missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-CDK2 (Thr160) Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16366614
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16366614 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16366614 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA577906

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: 293T, HeLa, HeLa (10 mM Hydroxyurea treatment for 18 hr) Predicted Reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (100%), Pig (100%), Chicken (100%), Sheep (100%), Bovine (100%) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CDK2/cyclinO is a member of the cyclin dependent protein kinase family complexed to CyclinO. CyclinO was used as a specific protein isoform name for the UNG gene which is localized exclusively in the nucleus. In addition, CyclinO was reported to shows significant uracil-DNA glycosylase activity. CDK2/cyclinO protein levels increase during G1 phase and the protein is turned over during the course of cell cycle. The levels of cyclin A-cdk2 is maximal at the G1/S transition and both cdk2 and cyclin A are found associated with DNA in the initiation complex during replication. Rb protein acts as substrate for cdk2-cyclin E and/or cdk2-cyclin A in vivo. Cdk2 is activated and specifically localized to the nucleus during late G1-, S-, and G2-phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-CDK2 (Thr160)
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3.35 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gen CDK2
Gen-Zugriffsnummer P24941
Gen-Alias A630093N05Rik; CDC28; CDC2A; cdc2-related protein kinase; CDK1; CDK2; CDKN2; Cell division protein kinase 2; cyclin dependent kinase 2; cyclin dependent kinase 2-alpha; cyclin-dependent kinase 2; EC 2.7.11.22; EC 2.7.11.23; kinase Cdc2; MPF; p33 protein kinase; p33(CDK2); p33CDK2; p34 protein kinase
Gensymbole CDK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide surrounding phospho Thr160 of human CDK2. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1017
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.