missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-EGFR (Y1068) Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18144821
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18144821 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18144821 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. IC3570F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

EGFR Monoclonal specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EGFR (p tyr1068)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 338324
Konjugat Fluorescein
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Alias avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EGF R, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ErbB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, HER-1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Gensymbole EGFR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing human EGF R Y1068 site
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1956
Testspezifität Detects human EGF R phosphorylated at Y1068 in flow cytometry.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.