Learn More
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235687 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235687 20 μL 20 Mikroliter
30234274 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30235687 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 293801AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-Histone H2A.X (Ser139) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-Histone H2A.X (Ser139). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-Histone H2A.X (Ser139) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Histone H2A.X (Ser139)
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 400 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole H2A.X; H2A/X; H2AX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3014
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 15 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG