Learn More
Phospho-MARCKS (Ser93, Ser97, Ser104) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Antigen | Phospho-MARCKS (Ser93, Ser97, Ser104) |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16886163
|
Proteintech
10018-3-AP-20UL |
20 μL |
119.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16876163
|
Proteintech
10018-3-AP-100UL |
100 μL |
319.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody is raised against phospho-Marcks with S93, S97 and S104 phosphorylated.
MARCKS is a substrate for protein kinase C. It is localized to the plasma membrane and is an actin filament crosslinking protein. Phosphorylation by protein kinase C or binding to calcium-calmodulin inhibits its association with actin and with the plasma membrane, leading to its presence in the cytoplasm. The protein is thought to be involved in cell motility, phagocytosis, membrane trafficking and mitogenesis.Spezifikation
Phospho-MARCKS (Ser93, Ser97, Ser104) | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P26645, P29966 | |
17118, 4082 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MARCKS |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Macs, Marcks, phospho-Marcks, PKCSL | |
Marcks | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |