missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) Monoclonal Antibody (C.158.9)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11574981
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11574981 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11574981 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA515016

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

MEK 1 (MAP Kinase Kinase, also known as MKK) is an integral component of the MAP kinase cascade that regulates cell growth and differentiation (Ahn, 1993; Chong et al., 2003). In brain, this pathway also plays a key role in synaptic (Adams and Sweatt, 2002). Activated MEK 1 acts as a dual specificity kinase phosphorylating both a threonine and a tyrosine residue on MAP kinase (Kyriakis et al., 1991; Seger et al., 1991; Crews et al., 1992).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221)
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon C.158.9
Konzentration 26 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and <0.02% sodium azide; pH 7.5
Gen MAP2K2
Gen-Zugriffsnummer P31938, P36506, P36507, Q01986, Q02750, Q63932
Gen-Alias AA589381; CFC3; CFC4; dual specificity mitogen activated protein kinase kinase 1; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2; EC 2.7.12.2; ERK activator kinase 1; ERK activator kinase 2; hypothetical protein; hypothetical protein LOC406728; kinase MEK1; MAP kinase kinase 1; MAP kinase kinase 2; MAP kinase/Erk kinase; MAP kinase/Erk kinase 1; Map2k1; Map2k2; MAPK/ERK kinase 1; MAPK/ERK kinase 2; MAPKK 1; MAPKK 2; MAPKK1; MAPKK2; MEK 1; MEK 2; Mek1; MEK-1; Mek2; MEK-2; MEKK1; mitogen activated protein kinase kinase 1; mitogen activated protein kinase kinase 2; mitogen-activated protein kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 2; mitogen-activated protein kinase kinase 2, p45; mitogen-activated protein kinase kinase type 2; MK2; MKK1; MKK2; MP2K1; PRKMK1; PRKMK2; protein kinase, mitogen activated, kinase 1, p45; protein kinase, mitogen activated, kinase 2, p45; protein kinase, mitogen-activated, kinase 1 (MAP kinase kinase 1); si:ch211-242m18.2; wu:fj56a12; wu:fj61b01; zgc:56557; zgc:56557 protein
Gensymbole MAP2K1, MAP2K2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic phosphopeptide corresponding to residues around pSer217/221 of human MEK1/2.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170851, 26395, 26396, 5604, 5605, 58960
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.