missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-NCF4 (Thr154) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17279763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17279763 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17279763 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5117268

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Jurkat Immunogen sequence: PRTRK.

The protein encoded by this gene is a cytosolic regulatory component of the superoxide-producing phagocyte NADPH-oxidase, a multicomponent enzyme system important for host defense. This protein is preferentially expressed in cells of myeloid lineage. It interacts primarily with neutrophil cytosolic factor 2 (NCF2/p67-phox) to form a complex with neutrophil cytosolic factor 1 (NCF1/p47-phox), which further interacts with the small G protein RAC1 and translocates to the membrane upon cell stimulation. This complex then activates flavocytochrome b, the membrane-integrated catalytic core of the enzyme system. The PX domain of this protein can bind phospholipid products of the PI(3) kinase, which suggests its role in PI(3) kinase-mediated signaling events. The phosphorylation of this protein was found to negatively regulate the enzyme activity. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-NCF4 (Thr154)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.43 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen Ncf4
Gen-Zugriffsnummer Q15080
Gen-Alias AI451400; CGD3; CTA-833B7.1; MGC3810; NCF; Ncf4; NCF-4; Neutrophil cytosol factor 4; neutrophil cytosolic factor 4; neutrophil cytosolic factor 4, 40kDa; neutrophil NADPH oxidase factor 4; OTTHUMP00000028736; OTTHUMP00000043756; P40PHOX; p40-phox; SH3 and PX domain-containing protein 4; SH3PXD4
Gensymbole Ncf4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around T154 of human NCF4 (NP_0006222).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4689
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.