missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30233925 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30233925 20 μL 20 Mikroliter
30237770 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30233925 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 292481AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.

Spécification

Antigen p70(S6K) (Thr421/Ser424)
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 600 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole PS6K; S6K; S6K1; STK14A; p70(S6K)-alpha; p70-S6K; p70-alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6198
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 65-85 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.