Learn More
Invitrogen™ InstantOne™ ELISA-Kit für humanes STAT1 (Phospho) [pY701 ]
InstantOne ELISA
Marke: Invitrogen™ 85-86092-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
InstantOne™ Assay-Platte, 96 Wells (versiegelt)
Zelllysepuffer (5x)
Verstärkerlösung
Waschpuffer (10x)
phospho-STAT1 (Tyr701) Capture-Antikörperreagenz
phospho-STAT1 (Tyr701) Nachweisantikörperreagenz
Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert)
Nachweisreagenz (TMB-Substrat)
Stopplösung
Plattendichtung
Beschreibung
Der InstantOne™-ELISA wurde speziell zur präzisen Messung von phosphoryliertem humanem STAT1 (Tyr/701) in Zelllysaten entwickelt. Das InstantOne™-ELISA-Kit ermöglicht eine schnelle Analyse von Proben in etwa zwei Stunden. Alle Reagenzien, die in einem herkömmlichen Sandwich-ELISA verwendet werden, werden einer Platte in Lösung hinzugefügt, gefolgt von einem Waschschritt und einem Nachweis mit dem kolorimetrischen TMB-Substrat.
STAT1 (Signalwandler und Aktivatoren der Transkription 1) ist ein Mitglied der STAT-Familie der Transkriptionsfaktoren. STAT1 kann auch durch Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF und IL6 aktiviert werden. STAT1 reguliert bekanntermaßen mehrere Gene, die an Zellwachstum, Apoptose, Immunreaktionen und Lipidstoffwechsel beteiligt sind. Darüber hinaus spielt STAT1 eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Zellviabilität als Reaktion auf verschiedene Zellreize und Erregerexpositionen. Beim Menschen befindet sich das STAT1-Gen auf Chromosom 2. STAT1 wird aktiviert, um die Genexpression als Reaktion auf extrazelluläre Signalisierungspolypeptide, einschließlich Zytokine, Interferone und Wachstumsfaktoren, zu regulieren. Nach der Phosphorylation durch JAK-Tyrosinkinasen tritt STAT1 in den Zellkern ein, um die Transkription vieler verschiedener Gene zu regulieren. Unter den sieben STAT-Typen haben STAT1, STAT3, STAT5a und STAT5b ein breites Aktivierungsprofil. STAT1 wird von vielen verschiedenen Liganden aktiviert, einschließlich der IFN-Familie (IFN-Alpha, IFN-Beta, IFN-gamma und IL-10), der gp130-Familie (IL-6, IL-11, LIF, CNTF und G-CSF) und Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (EGF, PDGF und CSF-1). Es wurden drei alternative gespleißte Transkriptvarianten beschrieben, die verschiedene Isoformen von STAT1 kodieren.Spezifikation
P42224 | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CANDF7,IMD31A,IMD31B,IMD31C,ISGF-3,STAT91 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Biotin | |
Cell Lysates | |
ELISA | |
6772 | |
Capture-Antikörper, Nachweisantikörperreagenz, InstantOne™ Assay-Platte, Zelllysepuffer, Verstärkerlösung, Waschpuffer (10x), Substratreagenz (TMB), Stopplösung, Positiv-Kontrollzellen-Lysat (lyophilisiert), Plattendichtung | |
96 Tests | |
Zelllysate (20 μl) | |
Signaltransduktor und Aktivator der Transkription 1-alpha/beta | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke