missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-TrkC (Tyr516) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15526961
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15526961 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15526961 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA540271

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

NTRK3 (TRKC) belongs to the neurotrophic factor family of related polypeptides central to the development and maintenance of the mammalian nervous system. Known substrates for the TRK receptors are SHC, PI-3 kinase, and PLCG1. The different isoforms do not have identical signaling properties. The protein is widely expressed, mainly in the nervous tissue. The isoform B is expressed in a relatively large amount in the adult brain comparatively to fetal brain. TRKC is subject to ligand-mediated auto-phosphorylation. The protein structure contains 2 immunoglobulin-like C2-type domains and 2 leucine-rich (LRR) repeats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Phospho-TrkC (Tyr516)
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Ntrk3
Gen-Zugriffsnummer Q03351, Q16288, Q6VNS1
Gen-Alias AW125844; ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein; ETV6-NTRK3 fusion; gp145(trkC); GP145-TrkC; neural receptor protein-tyrosine kinase (trkC); neurotrophic receptor tyrosine kinase 3; Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3; neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3; neurotrophin-3; NT-3 growth factor receptor; NTRK3; Ntrk3_tv3; TrkC; trk-C; trkC tyrosine kinase; tyrosine kinase receptor; tyrosine kinase receptor C
Gensymbole Ntrk3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from human Trk C around the phosphorylation site of Y516.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18213, 29613, 4916
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.