Learn More
Phospho-XRCC4 (Ser260) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA564731
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15752796
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phospho-XRCC4 (Ser260) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of XRCC4 only when phosphorylated at Ser260.
Phospho-XRCC4 (Ser260) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-XRCC4 (Ser260) in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-XRCC4 (Ser260)
Polyclonal
Unconjugated
XRCC4
2310057B22Rik; AW413319; AW545101; DNA repair protein XRCC4; SSMED; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 4; X-ray repair cross complementing 4; X-ray repair cross complementing protein 4; X-ray repair cross-complementing protein 4; XRCC4
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
7518
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q13426
XRCC4
A synthesized peptide derived from human XRCC4 (Phospho-Ser260)