missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-ZAP70/Syk (Tyr493, Tyr526) Rabbit anti-Human, Mouse, APC, Clone: Zap70Y493-H11, Invitrogen™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Phospho-ZAP70/Syk (Tyr493, Tyr526) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-ZAP70/Syk (Tyr493, Tyr526) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Phospho-ZAP70/Syk (Tyr493, Tyr526) |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Zap70Y493-H11 |
| Konjugat | APC |
| Zusammensetzung | PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gen | ZAP70 |
| Gen-Zugriffsnummer | P43403, P43404 |
| Gen-Alias | 70 kDa zeta-associated protein; 70 kDa zeta-chain associated protein; ADMIO2; EC 2.7.10.2; FLJ17670; FLJ17679; I79_004087; IMD48; kinase ZAP70; mrtle; mur; Srk; STCD; STD; syk-related protein tyrosine kinase; Syk-related tyrosine kinase; Tyrosine-protein kinase ZAP-70; TZK; ZA70; Zap70; ZAP-70; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70; zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70kDa; zeta-chain (TCR) associated protein kinase; zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70; zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa; zeta-chain associated protein kinase 70kDa; zeta-chain associated protein kinase, 70kD |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?