Learn More
Phosphoenolbrenztraubensäure-Mono(Cyclohexylammonium)salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082089
54.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10526-80-4
C9H18NO6P
267.22
MFCD00036375
VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
82702
2-(phosphonooxy)prop-2-enoic acid; cyclohexanamine
NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10526-80-4
C9H18NO6P
267.22
MFCD00036375
VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
82702
2-(phosphonooxy)prop-2-enoic acid; cyclohexanamine
NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Schmelzpunkt ∼140°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 267.22
Reinheit (%) 98%