Learn More
Phosphoenolpyruvicsäure-Monokaliumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025046
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4265-07-0
C3H4KO6P
206.131
MFCD00044476
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
23678879
Kalium;1-Carboxyethenylhydrogenphosphat
C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4265-07-0
C3H4KO6P
206.131
MFCD00044476
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
23678879
Kalium;1-Carboxyethenylhydrogenphosphat
C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt is used in glycolysis and gluconeogeneis. It is used for regeneration of ATP from ADP in enzyme-catalyzed syntheses. It is metabolized by an enzyme namely pyruvate kinase to yield pyruvate. It acts as protection against cell injury induced by oxidative stress and against dysfunction in carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphoenolbrenztraubensäure Kaliumsalz wird bei der Glykolyse und bei Glukonogenesen verwendet. Es wird zur Regeneration von ATP aus ADP in enzymkatalysierten Synthesen verwendet. Es wird durch ein Enzym, nämlich Pyruvatkinase metabolisiert, um Pyruvat zu erhalten. Es dient als Schutz gegen Zellverletzungen, die durch oxidativen Stress und gegen Dysfunktion im Kohlenhydratstoffwechsel verursacht werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphoenol pyruvate monopotassium salt
Schmelzpunkt ∽170°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
Beilstein 4603446
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 99%