Learn More
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphomolybdänsäurehydrat |
Dichte | 1.62 g/ml bei 25 °C |
Menge | 25 g |
Strukturformel | H3[P(Mo3O10)4] · xH2O |
UN-Nummer | 3084 |
Formelmasse | 1825.25 g/mol (wasserfreie Basis) |
Güte | ACS-Reagenz |