Learn More
Brady™ Phosphoreszierendes Polyester-Photolumineszenzband
Artikelnummer. 11519283
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15,24 m x 107,95 mm
15,24 m x 28,58 mm
15,24 m x 57.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11519283 15,24 m x 107,95 mm 1 Stück
11539283 15,24 m x 28,58 mm 1 Stück
11529283 15,24 m x 57.15 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11519283 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses phosphoreszierende, photolumineszierende Polyesterband aus B-582-Material eignet sich ideal für Notausgangs- und Richtungsschilder, die Kennzeichnung von Feuermeldern und Feuerlöschern, die Markierung von Fluchtwegen in Bodennähe sowie für Richtungssysteme für Flucht- oder Evakuierungswege.
  • In Übereinstimmung mit ASTM 2030-99: Empfohlene Anwendungen von photolumineszenten Sicherheitsmarkierungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd’s Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Teil 2
Beschreibung GlobalMark Photolumineszierendes Klebeband
Klebstofftyp Acryl, Druckempfindlich, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Grün langnachleuchtend
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgangs- und Fluchtwegkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 121 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0,049 mm
Abmessungen (L x B) 15,24 m x 107,95 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 100 mm