Learn More
Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3 |
| Formelmasse | 266.1647 |