Learn More
Phosphorsäuretris(2-methylpropyl)ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphoric Acid Tris(2-methylpropyl) Ester |
| CAS | 126-71-6 |
| Summenformel | C12 H27 O4 P |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Phosphoric acid, tris(2-methylpropyl) ester, Isobutyl phosphate ((C4H9O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisobutyl ester (8CI), Antifoam TIP, Daiguard 400, NSC 62222, Reomol TIBP, Triisobutyl phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)COP(=O)(OCC(C)C)OCC(C)C |
| IUPAC-Name | Tris(2-methylpropyl)phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.31 |
| Formelmasse | 266.1647 |