missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphorsäure-Tris(4-methylphenyl)-d21-Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphoric Acid Tris(4-methylphenyl)-d21 Ester |
| CAS | 2469244-63-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C21D21O4P |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | Phosphoric Acid Tri-p-tolyl-d21 Ester, NSC 2181-d21, Tri-p-cresyl Phosphate-d21, Tri-p-tolyl Phosphate-d21, Tris(4-methylphenyl) Phosphate-d21, Tris(p-cresyl) Phosphate-d21, Tris(p-methylphenyl) Phosphate-d21, p-Tolyl Phosphate-d21 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D |
| SMILES | O=[P](OC1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1[2H])(OC2=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])OC3=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C3[2H] |
| IUPAC-Name | Tris(4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4)phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 389.49 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?