Learn More
Phosphorsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080507
25.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13598-36-2
H3PO3
MFCD00137258
Phosphonic acid
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13598-36-2
H3PO3
MFCD00137258
Phosphonic acid
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as a precursor in the preparation of phosphine and as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aussehen Weiße Kristalle
Chemischer Name oder Material Phosphorous acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 74 °C
Siedepunkt 200 °C (Zersetzung)
Dichte 1,651 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich ; hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 500g
Physikalische Form Kristalle
UN-Nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 82
Reinheit (%) 97%