Learn More
Phosphorigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081282
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13598-36-2
H3PO3
MFCD00137258
Phosphonic acid
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13598-36-2
H3PO3
MFCD00137258
Phosphonic acid
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as precursor in the preparation of phosphine as well as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphorsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Phosphorverbindungen wie Kaliumphosphit, Ammoniumphosphit und Calciumphosphit verwendet. Sie ist aktiv an der Herstellung von Phosphiten wie Aminotris(Methylenphosphonsäure) (ATMP), 1-Hydroxyyethan1,1-Diphosphonsäure (HEDP) und 2-Phosphonobutan--1,2,4Tricarbonsäure (PBTC) beteiligt, die in der Wasseraufbereitung als Kalk- oder korrosiver Inhibitor Anwendung finden. Wird auch in chemischen Reaktionen als Reduktionsmittel verwendet. Sein Salz, Bleiphosphit wird als PVC-Stabilisator verwendet. Wird auch als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphin sowie als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Phosphorverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphorous acid
Schmelzpunkt 74 °C
Siedepunkt 200 °C (Zersetzung)
Dichte 1,651
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 250g
UN-Nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 82
Reinheit (%) ≥98%