Learn More
Phosphoroxychlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphoroxychlorid |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Summenformel | Cl3OP |
Strukturformel | POCl3 |
Fieser | 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288 |
Merck Index | 15, 7461 |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.323 |
Formelmasse | 153.33 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus oxychloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.