Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | P |
| Konzentration | 1000 mg/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | P |
| Solvent or Matrix | Sulfuric Acid |
| Menge | 100 ml |