Learn More
Phosphorstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Catalog Number 16331246
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
7722-76-1, 7732-18-5
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O
7722-76-1, 7732-18-5
H6NO4P
115.03
MFCD00003396
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
24402
CHEBI:62982
N.OP(O)(O)=O
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
P1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Phosphorus Standard
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
IUPAC-Name phosphoric acid amine
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
H2O    1.000 μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10.000    PLP9-3Y, -3X
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Menge 30 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch