Learn More
Phosphortrichlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphorus trichloride |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Summenformel | Cl5Ta |
Strukturformel | PCl3 |
MDL-Nummer | MFCD00011253 |
Fieser | 01,875; 08,400; 10,318 |
InChI-Schlüssel | OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus trichloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.