Learn More
Phosphor(V)-oxid, ACS, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366038
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366038 50 g 50 Gramm
11386038 500 g 500 Gramm
11376038 4 x 500 g 2000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010524.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung als Trocknungs- und Entwässerungsmittel, als Kondensationsmittel in der organischen Synthese, in der Zuckerraffination
Used as a drying and dehydrating agent, condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. Used in sugar refining, and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms Onodera reagent, which oxidizes alcohols. Capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98% min.
Synonym Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Formelmasse 141.94
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder