Learn More
Thermo Scientific Acros 100GR Phosphorwolframsäure 44-Hydrat . .
Marke: Thermo Scientific Acros 417931000
100GR Phosphorwolframsäure 44-Hydrat . .
Weitere Details : CAS : 12067-99-1 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III